Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 51 Capilares de punto de fusión de vidrio borosilicato de expansión
Código de producto. 11853063
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
90 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
11853063 100 mm 20 PCS
11863063 90 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11853063 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 3450099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    155.97€ / paquete de 20
    Ahorro 51.03€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Vidrio de borosilicato de dilatación 51
  • DE: Entre 1,5 y 1,8mm
  • 100 capilares por vial
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Grosor de la pared (métrico) 0,25 mm
Tipo de producto Tubo capilar de punto de fusión
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438
Diámetro exterior (métrico) Entre 1,5 y 1,8 mm
Longitud del tubo (imperial) 3,93 in
Longitud del tubo (métrico) 100 mm