Learn More
DWK Life Sciences Viales de dilución de 4 ml con tapones acoplados Kimble™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Totalmente esterilizables en autoclave, ideales para su uso en estudios de investigación
- Fabricados con vidrio de dilatación KG-33, Tipo I clase A
- Parte superior cerrada, tapones de rosca fenólicos de color negro con revestimientos de caucho blanco
- Marcados con líneas azules en los 3 ml
- Envasados en bandejas corrugadas con particiones
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,59 in, 15 mm |
| Color | Negro |
| Material | Vidrio de sílice |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para su uso en estudios de investigación |
| Altura (imperial) | 1,7 in |
| Volumen (imperial) | 0,13 oz |
| Línea de productos | Kimble |
| Volumen total (métrico) | 4 mL |
| Mostrar más |