Learn More
Kimtech™ M6 Mascarilla facial plisada para salas blancas
Código de producto. 12575468
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Plisado, 62477
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
12575468 Plisado, 62477 500 PCS
1 options
Código de producto. 12575468 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 62477
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.60€
    287.30€ / paquete de 500
    Ahorro 144.30€
    33% Descuento
En stock
Recomendado para salas limpias conforme a la norma ISO Clase 6 o superior
  • Para uso general en salas limpias
  • Diseño de dos capas con cintas para las orejas
  • Tejido exterior que apenas se deshilacha para mayor protección y duración
  • BiCoSof™ El revestimiento interior de tela proporciona comodidad.
  • Doble bolsa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Blanco
Fastening Type Sujeciones en las orejas
Material Polietileno
Tamaño Estándar
Esterilidad No estéril
Modelo Plisado, 62477
Cleanroom Class Clase 1000 (ISO 6)
Estructura Fabricación en 2 capas con revestimiento interior de tela BicoSof™, tejido exterior que apenas se deshilacha para mayor protección y duración
Desechables Un solo uso
Eficacia de filtro 89 % (PFE), 39,3 % (BFE)
Para utilizar con (aplicación) Semiconductores, unidades de disco, almacenamiento de datos, circuitos integrados
Sin látex Sí
Tamaño de poro 0,1 μm (PFE), 3 μm (BFE)
Serie KIMTECH™ M6