Learn More
Kimtech™ Cubrezapatos no estériles para salas blancas A8, Unitrax
Descripción
- 300 Kimtech™ Fundas para zapatos A8 / Estuche, 3 bolsas de 100 fundas; Blanco
- El diseño antideslizante superior tiene 4 veces más agarre que las alternativas líderes
- Fondo sin costuras para una mayor comodidad; abertura elástica en el tobillo
- Baja pelusa para control de contaminación
- No fabricados con látex de caucho natural
- Fabricado con tejido laminado con película de polietileno.
- En bolsa doble para uso en entornos de fabricación limpia y control de calidad.
- Abertura elástica en el tobillo para un ajuste ceñido.
- Reciclable a través de la RightCycle Programa que convierte batas de laboratorio usadas en materia prima para productos de consumo ecológicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | XL/XXL |
| Material | Polietileno, Poliéster |
| Latex Free | Sí |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de tapón | Tobillo elástico |
| Tipo de suela | Antideslizante |
| Tipo de costura | De una pieza |
| Para utilizar con (aplicación) | Salas blancas, fabricación |
| Mostrar más |