Learn More
Kimtech™ Botas estériles para salas blancas A5, bridas de agarre y borde de vinilo
Descripción
- Botas estériles para salas blancas con presillas y borde de vinilo
- Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) promedio del 96%
- Fabricado en 100% polipropileno transpirable. SMS tela
- Envasado al vacío y en triple bolsa
- Adecuado para ISO Salas blancas de clase 5 o superior
- Clean-Don Lazos y vinilo con borde de 2 in, para una mejor barrera contra la humedad
- Fabricados sin látex, silicona ni conservante BHT y diseñados para un solo uso.
- 100 pares/200 cada uno
- Certificado CE (CE Simple)
- Cada par de fundas para botas embolsadas individualmente tiene un indicador de esterilización que indica que se ha sometido a una esterilización gamma
- A5 Cleanroom Apparel se fabrica en una instalación con certificación ISO, con procesos limpios y empaquetada individualmente en condiciones de sala limpia.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Material | Vinilo |
| Latex Free | Sí |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Lazos de agarre lateral |
| Tipo de suela | Antideslizante |
| Tipo de empaquetado | Envasado al vacío en triple bolsa |
| Resistencia | Ninguno |
| Mostrar más |