Learn More
Kimtech™ Botas estériles para salas blancas A5, bridas de agarre y borde de vinilo
Código de producto. 15168926
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
S/M
Universal
Tamaño de la unidad:
100 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15168926 S/M 100 pares
15188926 Universal 100 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15168926 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 31683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.60€
    542.09€ / 100 pares
    Ahorro 310.51€
    36% Descuento
En stock
Las botas estériles para salas blancas con pie de vinilo envolvente presentan una innovadora CLEAN-DON™ Tecnología para la colocación aséptica. Kimtech™ Botas estériles para salas blancas A5 con presillas y borde de vinilo, aptas para la UE GMP ISO 5 salas blancas estériles de grado A.
  • Botas estériles para salas blancas con presillas y borde de vinilo
  • Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) promedio del 96%
  • Fabricado en 100% polipropileno transpirable. SMS tela
  • Envasado al vacío y en triple bolsa
  • Adecuado para ISO Salas blancas de clase 5 o superior
  • Clean-Don Lazos y vinilo con borde de 2 in, para una mejor barrera contra la humedad
  • Fabricados sin látex, silicona ni conservante BHT y diseñados para un solo uso.
  • 100 pares/200 cada uno
  • Certificado CE (CE Simple)
  • Cada par de fundas para botas embolsadas individualmente tiene un indicador de esterilización que indica que se ha sometido a una esterilización gamma
  • A5 Cleanroom Apparel se fabrica en una instalación con certificación ISO, con procesos limpios y empaquetada individualmente en condiciones de sala limpia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño S/M
Material Vinilo
Latex Free Sí
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Lazos de agarre lateral
Tipo de suela Antideslizante
Tipo de empaquetado Envasado al vacío en triple bolsa
Resistencia Ninguno
Tipo de producto Cubrebotas para entornos controlados
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Cantidad 100 Pairs/Cs., 100 par/Cs., 100 Paar/Karton., 100 pares/caja.