Learn More
KleenGuard™ G60 Purple Nitrile™ Guantes resistentes a cortes
Código de producto. 11893480
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 PR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11893480 9 12 PR
11873480 7 12 PR
11883480 8 12 PR
11803490 10 12 PR
11710674 11 12 PR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11893480 Proveedor KleenGuard™ N.º de proveedor 97432
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.90€
    139.60€ / 12 pares
    Ahorro 102.30€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Los guantes resistentes a cortes están fabricados con un tejido cómodo y transpirable y cuentan con un revestimiento cónico de color púrpura en las yemas de los dedos para aumentar la movilidad.
Alto nivel de resistencia al corte mejorando la destreza, el agarre y la comodidad.
  • Dyneema™ construcción de tela
  • Purple Nitrile yemas de los dedos recubiertas
  • Palma punteada flexible
  • Ambidiestro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material Puntos de nitrilo
Color Blanco, Morado
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Dyneema
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 9
Norma EN388 EN 388
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de vidrio o metal, fabricación de papel y ensamblaje de automóviles y aeronaves
Estilo de puño de los guantes Tejido
Modelo 97432
Serie Kleenguard™ G60