Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes multiuso con revestimiento de nitrilo de espuma KleenGuard™ G40
Descripción
- Diseñados para trabajos en los que la resistencia, el agarre y la destreza son imprescindibles
- Los guantes de protección ofrecen agarre en superficies de grasa industrial y aceite para tareas de uso general
- Mantienen un alto grado de resistencia a la abrasión (EN 388) incluso después de 5 ciclos de lavado
- Un 25 % más de productividad que los guantes de cuero con capacidades similares
- El nailon sin costuras en la parte posterior de las manos es transpirable para un ajuste cómodo
- Sin silicona
Compliance
Cumple las normas ANSI 4 (nivel de resistencia a la abrasión), EN388-4131 y EN 420.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 388 |
| Área revestida | Palma, dedos |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Negro |
| Hand | Específico |
| Material | Nailon |
| Tipo de producto | Guantes de punto sin costuras |
| Tamaño | Pequeño |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción, reparaciones de máquinas y manipulación de piezas |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?