Learn More
KleenGuard™ Guantes de nitrilo resistentes a productos químicos G80
Código de producto. 11750654
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
12 PR
60 PR
paquete de 120
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11750654 Grande 12 PR
11730654 Pequeño 12 PR
12691486 Medio 60 PR
11740654 Medio 12 PR
12601496 Grande 60 PR
15386758 Grande paquete de 120
11770654 XL 12 PR
15306768 XL paquete de 120
11780654 2XL 12 PR
15316768 2XL paquete de 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11750654 Proveedor KleenGuard™ N.º de proveedor 94447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.90€
    36.34€ / 12 pares
    Ahorro 27.56€
    43% Descuento
En stock
Los guantes verdes específicos para cada mano proporcionan la máxima protección contra los peligros químicos y mecánicos. KleenGuard™ Los guantes de nitrilo resistentes a productos químicos G80 incluyen un forro de algodón mejorado y más consistente para mayor comodidad.
  • Los guantes sin látex específicos para cada mano las protegen frente a productos químicos o riesgos mecánicos
  • Las puntas de los dedos en relieve con patrón de diamante ofrecen un mejor agarre en superficies secas y húmedas
  • Con forro de borra para facilitar su colocación y para mayor comodidad en usos prolongados
  • AQL mejorado de 0,65 frente a 1,5, lo que se traduce en menos poros
  • Formulación de nitrilo modificada para una mayor durabilidad y una resistencia química mejorada.
  • Ahora disponibles en 5 bolsas de polietileno envasadas a granel, un embalaje diferente al de los pares embalados individualmente
  • Ideal para: proporcionar una protección de categoría PPE 3, resistencia a la abrasión de nivel 4 y durabilidad en las tareas de fabricación, transporte, construcción, limpieza agrícola y general, en la manipulación de productos químicos, aceites, grasas, ácidos, productos cáusticos o disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, ASTM D3767, ASTM D412, ASTM D5151, ASTM D6319
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0120
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Verde
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 15,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.4 mm
Tipo de producto Guantes de nitrilo
Tamaño Grande
Grosor (imperial) 15 mil
Grosor (métrico) 0,38 mm
Norma EN388 EN 388:4101X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLNOP
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Ácidos, bases, disolventes y cáusticos
Grip Design Áspero
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento Revestido
Modelo 94447
Serie KleenGuard™ G80
Longitud (imperial) 13 in
Longitud (métrico) 33 cm