Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de perfil alto Kimble™ KIMAX™, con boquilla
Código de producto. 11730704
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
300 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11730704 200 ml paquete de 12
11740704 300 mL paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11730704 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 14030200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluye boquilla para facilitar el vertido.
Incluye boquilla para facilitar el vertido.
  • Zona de rotulación con acabado mate
  • Graduados para mostrar volúmenes aproximados
  • Tipo Berzelius con parte superior acampanada, con cordón de refuerzo
Compliance
Diseñados a partir de la norma de ASTM™ E 960 de tipo III (con boquilla) y tipo IV (sin boquilla)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6.76 oz.
Diámetro exterior (imperial) 2,24 in
Diámetro exterior (métrico) 5.7 cm
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Vidrio borosilicatado
Para utilizar con (aplicación) Para efectuar evaluaciones
Intervalo de graduación De 25 a 150 ml
Altura (imperial) 4.09 in.
Altura (métrico) 10.4 cm
Incluye Boquilla
Incrementos 25 ml
Tipo de etiqueta Marcado con acabado mate
Cantidad 12 paquete
Tipo Beaker
Desechables Reusable
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ASTM E960, USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Scale Báscula blanca doble
Modelo Parte superior acampanada