Learn More
DWK Life Sciences Frascos de gravedad específica, picnómetro Kimble™ KIMAX™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Includes
- El tapón del tubo lateral tiene un pequeño orificio de ventilación para dejar salir el aire
- El termómetro para registrar la temperatura durante las determinaciones tiene un rango de 14 °C a 38 °C en graduaciones de 0,2°, con un
Matraz con tubo lateral y tapón con termómetro
- Capacidad dentro del 10 % de capacidad nominal grabada en el matraz
- El tapón del tubo lateral tiene un pequeño orificio de ventilación para dejar salir el aire
- El termómetro para registrar la temperatura durante las determinaciones tiene un rango de 14 °C a 38 °C en graduaciones de 0,2°, con una precisión de hasta ± 0,5 °C
- Junta del termómetro cónico 10/18 estándar
- Tapón cónico estándar 5/12
- Cuerpos numerados para facilitar la identificación
- El tamaño de 50 ml es para la gravedad específica de los pigmentos de acuerdo con ASTM™ D 153
Compliance
ASTM D 153
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Pycnometer |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Altura (métrico) | 16,8 cm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Tipo de producto | Pycnometer |
| Incluye | Termómetro sin mercurio |
| Peso (métrico) | 31 g |