Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables Kimble™ KIMAX™ con tapón roscado revestido de caucho
Código de producto. 11728283
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
160 ml
Tamaño de rosca:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Tamaño de la unidad:
144 PCS
192 PCS
24 PCS
288 PCS
paquete de 192
paquete de 288
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) Tamaño de rosca unitSize
11728283 25 mm 150 mm 50 ml 24-410 144 PCS
11738283 25 mm 200 mm 70 ml 24-410 144 PCS
11768263 16 mm 100 mm 12 ml 15-415 288 PCS
11708273 20 mm 150 mm 30 ml 18-415 paquete de 192
11748283 38 mm 200 mm 160 ml 38-430 24 PCS
11778263 16 mm 125 mm 16 ml 15-415 paquete de 288
11788263 16 mm 150 mm 20 ml 15-415 paquete de 288
11758263 13 mm 100 mm 8 ml 13-415 paquete de 288
11798263 20 mm 125 mm 25 ml 18-415 192 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11728283 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4506625150
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón fenólico negro con revestimiento de caucho inerte
  • Zona de rotulación blanca
  • El tubo Cat. No. 14-930C es adecuado para la determinación de insulina según el método de Alving, Rubin y Millor ( Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E982, Tipo VI, Clase A
Color del tapón Negro
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de etiqueta Punto de marca
Material de revestimiento Caucho
Tamaño de rosca 24-410
Diámetro (métrico) 25 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Tubo de ensayo reutilizable