Learn More
DWK Life Sciences Frascos para medios de cultivo Kimble™ KIMAX™ — Sin graduar
Código de producto. 15357871
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño del tapón:
33-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
15357871 250 ml 33-430 mm paquete de 24
1 options
Código de producto. 15357871 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 61100250
Diseñados para facilitar el vertido y la manipulación
  • Disponibles con (n.º de cat. 06-421-7) o sin graduaciones
  • El tamaño de 1000 ml incluye agarres para dedos moldeados en la pared lateral y está disponible con dos tamaños de rosca GPI
  • Todos los frascos tienen un acabado de rosca
  • Sin cierres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8,45 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Blanco
Diámetro (imperial) 2,7 in
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 147 mm
Altura (imperial) 5,7 in
Tamaño del tapón 33-430 mm
Diámetro (métrico) 70 mm