Learn More
DWK Life Sciences Matraz largo de cuello recto con escala de capacidad Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 10389924
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10389924 250 mL paquete de 24
1 options
Código de producto. 10389924 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 25615250
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cuello acepta tapón de metal o plástico o tapón de algodón
  • Cuellos de tubo de paredes gruesas y acabado liso pulido a fuego sellado a un cuerpo con forma Erlenmeyer
  • Graduados según su capacidad
  • Escala de esmalte cerámico blanco duradero
Compliance
Diseñados según los requisitos de ASTM™ E 1404, Tipo IV, Clase 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 3,8 cm
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Tapón metálico, tapón de plástico, tapón de espuma o tapón de algodón para aplicaciones de cultivo celular
Intervalo de graduación De 50 a 225 mL
Graduaciones 25 mL
Altura (imperial) 5,5 in
Altura (métrico) 14,2 cm
Estilo de cuello Pulido al fuego liso
Anchura (imperial) 3.2 in
Anchura (métrico) 8,2 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tamaño del tapón 38 mm