Learn More
DWK Life Sciences Vasos de precipitados de tipo Griffin Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 11796303
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 ml
30 mL
100 ml
150 ml
250 mL
1000 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 48
paquete de 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11796303 20 ml paquete de 12
11786303 10 mL paquete de 12
31925050 20 ml paquete de 48
11706313 30 mL paquete de 12
31925055 30 mL paquete de 48
11726313 100 ml 12 PCS
11766323 150 ml paquete de 12
31925056 150 ml paquete de 48
11776323 250 mL paquete de 12
11716333 1000 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11796303 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1400020
 Artículo restringido
En stock
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Con parte superior gruesa, con reborde y ligeramente acampanada
  • Con boquilla de vertido
  • Zona de rotulación esmaltada con acabado mate
  • Los tamaños de entre 20 ml y 4000 ml tienen escalas blancas para poder hacer un cálculo de volumen aproximado
  • Precisión: ±5 %
  • Paredes uniformes y resistentes
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación ASTM™ E960, Tipo I
Especificaciones
Exactitud ±5%
Capacidad (imperial) 0,67 oz
Capacidad (métrico) 20 ml
Material Vidrio de borosilicato (tipo 1)
Para utilizar con (aplicación) Para la medición y la mezcla de líquidos
Intervalo de graduación De 5 a 15 ml
Incluye Boquilla
Incrementos 5 ml
Tipo de etiqueta Marcado de esmalte con acabado mate
Cantidad 12/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ASTM, E960, Tipo I
Scale Báscula blanca doble
Modelo Griffin