Learn More
DWK Life Sciences Columna de cromatografía Brand KIMAX™ Kimble™
Código de producto. 11867413 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
11 mm
19 mm
22 mm
Capacidad de columna:
25 ml
45 ml
80 ml
120 ml
200 ml
Incluye:
Conjunto de llave de paso de PTFE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Capacidad de columna Incluye Tamaño de la unidad
11867413 300 mm 22 mm 120 ml Conjunto de llave de paso de PTFE 1 PCS
11837413 500 mm 11 mm 45 ml Conjunto de llave de paso de PTFE 1 PCS
12591467 300 mm 11 mm 25 ml Conjunto de llave de paso de PTFE 1 PCS
11847413 300 mm 19 mm 80 ml Conjunto de llave de paso de PTFE 1 PCS
11877413 500 mm 22 mm 200 ml Conjunto de llave de paso de PTFE 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11867413 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 1780022300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    126.11€ / paquete de 1
    Ahorro 24.89€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-05-2027
KIMBLE™ KIMAX™ La columna de cromatografía de marca cuenta con una parte superior reforzada, parte inferior trabajada con herramientas y grifo de paso de PTFE para un sellado hermético y hermético de 0 a 100 °C. Disponible en varios tamaños con depósito opcional.
  • Tapa reforzada para mayor durabilidad y resistencia
  • Gama inferior con herramientas para conexiones seguras y a prueba de fugas
  • La llave de paso totalmente PTFE proporciona un sellado hermético al líquido
  • La junta tórica bajo el montaje de PTFE mantiene el sellado en un rango de temperatura de 0 a 100 °C
  • Contactos líquidos solo vidrio y PTFE
  • El grifo de paso se quita fácilmente para facilitar el acceso al empaquetado de columnas
  • Disponible en múltiples diámetros interiores, longitudes y capacidades
  • Versiones opcionales con depósito disponibles para aumentar la capacidad de disolventes
  • Grifo de registro de repuesto para todos los tamaños: Cat. Nº 41006F-2
Especificaciones
Capacidad de columna 120 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Material Vidrio
Incluye Conjunto de llave de paso de PTFE
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 a 100 °C
Tipo Columna para cromatografía
Diámetro interior (métrico) 22 mm