Learn More
DWK Life Sciences Columna de cromatografía Brand KIMAX™ Kimble™
Descripción
- Parte superior reforzada
- Extremo inferior mecanizado
- Se ha añadido junta tórica
- Sellado hermético de líquidos de 0 a 100 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de columna | 45 ml |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | Vidrio |
| Incluye | Conjunto de llave de paso de PTFE |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 a 100 °C |
| Tipo | Columna para cromatografía |
| Diámetro interior (métrico) | 11 mm |