Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Cierres
Código de producto. 10799335
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Para utilizar con (equipo):
Tubos de cultivo de extremo liso de 13 mm
Tubos de cultivo de extremo liso de 16 mm
Tubos de cultivo de extremo liso de 18 mm
Tubos de cultivo de extremo liso de 20 mm
Tubos de cultivo de extremo liso de 25 mm
Tubos de cultivo de extremo liso de 38 mm
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) unitSize
10799335 Natural Tubos de cultivo de extremo liso de 20 mm paquete de 500
11778283 Natural Tubos de cultivo de extremo liso de 18 mm 500 PCS
11758283 Natural Tubos de cultivo de extremo liso de 13 mm 500 PCS
10399924 Natural Tubos de cultivo de extremo liso de 16 mm paquete de 1000
11760734 Natural Tubos de cultivo de extremo liso de 25 mm 250 PCS
10349594 Natural Tubos de cultivo de extremo liso de 38 mm paquete de 250
10024174 Rojo Tubos de cultivo de extremo liso de 16 mm paquete de 1000
10369934 Amarillo Tubos de cultivo de extremo liso de 16 mm paquete de 1000
10451815 Verde Tubos de cultivo de extremo liso de 16 mm paquete de 1000
10626285 Verde Tubos de cultivo de extremo liso de 18 mm paquete de 1000
10195414 Azul Tubos de cultivo de extremo liso de 16 mm paquete de 1000
10459894 Rojo Tubos de cultivo de extremo liso de 18 mm paquete de 1000
10492375 Azul Tubos de cultivo de extremo liso de 18 mm paquete de 1000
10257774 Amarillo Tubos de cultivo de extremo liso de 18 mm paquete de 1000
10638205 Amarillo Tubos de cultivo de extremo liso de 25 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10799335 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 7366020
Disponibles en color natural (transparente) o en una selección de cuatro colores
  • Para tubos de cultivo con extremos lisos
  • Mantenga estéril el contenido del tubo sin necesidad de taponarlo con algodón
  • Polipropileno
  • Esterilizables en autoclave
  • Los tapones para instrumental con un DE de 38 mm están diseñados para los matraces de cultivo con deflector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón a presión
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Color Natural
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de cultivo de extremo liso de 20 mm
Desechables