Learn More
Kifunensina, TRC
Código de producto. 30395413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395413 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30395413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK4500001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kifunensine
CAS 109944-15-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H12 N2 O6
Cantidad 1 mg
Sinónimo Kifunensine - Bio-X TM
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2O6/c11-1-2-3(12)4(13)5(14)6-9-7(15)8(16)10(2)6/h2-6,11-14H,1H2,(H,9,15)/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C(=O)N12
Nombre IUPAC (5R,6R,7S,8R,8aS)-6,7,8-trihidroxi-5-(hidroximetil)-1,5,6,7,8,8a-hexahidroimidazo[1,2-a]piridina-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 232.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0695
Porcentaje de pureza >95