Learn More
R&D Systems™ Kifunensine
Beschreibung
Kifunensine is an inhibitor of class I α-mannosidases that inhibits glycoprotein processing. Kifunensine inhibits human endoplasmic reticulum α-1,2-mannosidase I and Golgi Class I mannosidases IA, IB and IC with Ki values of 130 and 23 nM respectively. Kifunensine disrupts normal trafficking of the GLUT1 transporter, leading to decreased glucose uptake in human renal epithelial cells. Kifunensine impaires tumour cell aggregation in human ovarian cancer cells in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Kifunensine |
| CAS | 109944-15-2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C8H12N2O6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.19 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 232.192 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?