Learn More
Kif15-IN-2, MedChemExpress
Código de producto. 16479467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479467 5 mg 5 miligramos
16447006 100 mg 100 miligramos
16426928 10 mg 10 miligramos
16412987 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY159495mg
MedChemExpress Kif15-IN-2 is an inhibitor of the mitotic kinesin Kif15, and is used for the research of cellular proliferative diseases.
Kif15-IN-2 is an inhibitor of the mitotic kinesin Kif15, and is used for the research of cellular proliferative diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kif15-IN-2
Forma física Solid
CAS 672926-33-9
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N6O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (45.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1N2)N([C@@H](C(C)C)C(NC3=NC(C)=C(C4=NN=C(C)O4)S3)=O)C2=O
Peso molecular (g/mol) 440.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.48
Porcentaje de pureza 98.18%