Learn More
Kif15-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16469467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469467 5 mg 5 miligramos
16437006 100 mg 100 miligramos
16416928 10 mg 10 miligramos
16402987 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16469467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15948
MedChemExpress Kif15-IN-1 is an inhibitor of the mitotic Kinesin family member 15 (Kif15), and is used for the research of cellular proliferative diseases.
Kif15-IN-1 is an inhibitor of the mitotic Kinesin family member 15 (Kif15), and is used for the research of cellular proliferative diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Kif15-IN-1
Forma física Solid
CAS 672926-32-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N4O5S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.30 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1N2)N([C@@H](C(C)C)C(NC3=NC(C)=C(C(OCC)=O)S3)=O)C2=O
Peso molecular (g/mol) 430.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.48
Porcentaje de pureza 99.23%