Especificaciones
| Forma física | Sólido en polvo |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 kg |
| CAS | 61790-53-2 |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Fórmula molecular | O2Si |
| Número MDL | 132803 |