Learn More
Kieselguhr, puro, lavado con ácido, Fisher Chemical™
Código de producto. 10763991 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10763991 1 kg Barril de plástico 1 KG
10385850 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10763991 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor K/0100/60
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Forma física Sólido
Color Gris
Cantidad 1 kg
pH 9 a 10
CAS 61790-53-2
Envase Barril de plástico
Fórmula molecular O2Si
Número MDL 132803
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Kieselguhr
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.