missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KIAA1456 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15808733
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15808733 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15808733 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA570320

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 93%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%.

C8orf79 (chromosome 8 open reading frame 79) is a 454 amino acid protein that belongs to the methyltransferase superfamily and is encoded by a gene that maps to human chromosome 8p22. Consisting of nearly 146 million bases, chromosome 8 encodes about 800 genes. Translocation of portions of chromosome 8 with amplifications of the c-Myc gene are found in some leukemias and lymphomas, and are typically associated with a poor prognosis. Portions of chromosome 8 have been linked to schizophrenia and bipolar disorder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIAA1456
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica TRMT9B
N.º de referencia del gen Q9P272
Alias de gen 6430573F11Rik; C27H8ORF79; C8orf79; KIAA1456; Probable tRNA methyltransferase 9B; probable tRNA methyltransferase 9-like protein; RIKEN cDNA 6430573F11 gene; RM9L; TRM9L; Trmt9b; Trmt9l; tRNA methyltransferase 9B (putative)
Símbolos de los genes TRMT9B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human KIAA1456.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57604
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.