Learn More
KI696, MedChemExpress
Código de producto. 16474536
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474536 100 mg 100 miligramos
16460729 1 mg 1 miligramo
16436007 5 mg 5 miligramos
16432706 25 mg 25 miligramos
16429826 50 mg 50 miligramos
16413288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16474536 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101140
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction. KI696 is a potent and selective inhibitor of the KEAP1/NRF2 interaction.
KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction. KI696 is a potent and selective inhibitor of the KEAP1/NRF2 interaction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KI696
CAS 1799974-70-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30N4O6S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (90.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(N2C)C(N=N2)=CC([C@H](C3=CC(CN(C[C@H]4C)S(=O)(C5=CC=CC=C5O4)=O)=C(C)C=C3)CC(O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 550.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.63
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation