Learn More
KI696 isomer, MedChemExpress
Código de producto. 16470729
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16470729 1 mg 1 miligramo
16446007 5 mg 5 miligramos
16442706 25 mg 25 miligramos
16423288 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16470729
Marca: Medchem Express HY101140A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress KI696 isomer is the less active isomer of KI696 (HY-101140). KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction.
KI696 isomer is the less active isomer of KI696 (HY-101140). KI696 is a high affinity probe that disrupts the Keap1/NRF2 interaction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KI696 isomer
CAS 1799974-69-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H30N4O6S
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (227.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(N2C)C(N=N2)=CC([C@@H](C3=CC(CN(C[C@H]4C)S(=O)(C5=CC=CC=C5O4)=O)=C(C)C=C3)CC(O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 550.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.63
Porcentaje de pureza 98.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation