Learn More
Ki20227, MedChemExpress
Descripción
Ki20227 is an orally active and highly selective c-Fms tyrosine kinase (CSF1R) inhibitor with IC50s of 2 nM, 12 nM, 451 and 217 nM for CSF1R, VEGFR2 (vascular endothelial growth factor receptor-2), c-Kit (stem cell factor receptor) and PDGFRβ (platelet-derived growth factor receptor β). Ki20227 suppresses osteoclast differentiation and osteolytic bone destruction.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ki20227 |
| CAS | 623142-96-1 |
| Color | Marrón |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H24N4O5S |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (130.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(C=C1OC)OC2=CC=NC3=CC(OC)=C(C=C23)OC)NC(C)C4=NC=CS4 |
| Peso molecular (g/mol) | 480.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 480.54 |
| Mostrar más |