Learn More
Ki16425, MedChemExpress
Descripción
Ki16425 (Debio 0719) is a subtype-selective, competitive antagonist of the EDG-family receptors, LPA1 and LPA3 with Kis of 0.34 μM and 0.93 μM, respectively. Ki16425 (Debio 0719) reduces the LPA-induced activation of p42/p44 MAPK. Ki16425 can also inhibit LPA-induced dephosphorylation of Yes-associated protein (YAP)/TAZ in HEK293A cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ki16425 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 355025-24-0 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H23ClN2O5S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | Debio 0719 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (210.54 mM) |
| Mostrar más |