Learn More
KHS101 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16473036
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473036 25 mg 25 miligramos
16464338 10 mg 10 miligramos
16437057 5 mg 5 miligramos
16435256 100 mg 100 miligramos
16420667 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473036 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10996A
MedChemExpress KHS101 hydrochloride could selectively induce a neuronal differentiation phenotype and interacts with transforming acidic coiled-coil-containing protein 3 (TACC3).
KHS101 hydrochloride could selectively induce a neuronal differentiation phenotype and interacts with transforming acidic coiled-coil-containing protein 3 (TACC3).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KHS101 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1784282-12-7
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22ClN5S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 160 mg/mL (425.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (26.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES [H]Cl.CC(CNC1=NC(NCC2=CSC(C3=CC=CC=C3)=N2)=NC=C1)C
Peso molecular (g/mol) 375.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.92
Porcentaje de pureza 99.87%