Learn More
Khellin, MP Biomedicals
Código de producto. 11400936 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11400936 10 g
1 options
Código de producto. 11400936 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520209210
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Khellin
CAS 82-02-0
Fórmula molecular C14H12O5
Cantidad 10 g
Sinónimo khellin, visammin, amicardine, methafrone, coronin, amikellin, ammipuran, ammivisnagen, benecardin, corafurone
Clave InChI HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)C2=C(C3=C(C(=C2O1)OC)OC=C3)OC
Nombre IUPAC 4,9-dimetoxi-7-metilfuro[3,2-g]cromen-5-ona
Peso molecular (g/mol) 260.245
PubChem CID 3828
ChEBI CHEBI:6133
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.24