Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kelina, 95 %
Código de producto. 16534214 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16534214 25 g 25 g
16524214 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16534214 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461800250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 82-02-0 | C14H12O5 | 260.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-02-0
Fórmula molecular C14H12O5
Peso molecular (g/mol) 260.25
Clave InChI HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 4,9-dimetoxi-7-metil-5H-furo[3,2-g]cromen-5-ona
SMILES COC1=C2OC=CC2=C(OC)C2=C1OC(C)=CC2=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Khellin
Punto de fusión 150.0°C to 154.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.24