Learn More
Khasianine, TRC
Código de producto. 30396543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396543 25 mg
30391280 5 mg
30396190 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK52000025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32449-98-2
Fórmula molecular C24 H26 O5 S
Peso molecular (g/mol) 426.525
Sinónimo (3β,22α,25R)-Spirosol-5-en-3-yl 4-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranoside, Khasianine, NSC 376459, β2-Solamargine
Nombre IUPAC [4-[2-[4-[4-[2-(4-hidroxifenil)propan-2-il]fenil]propano-2-il]fenil] sulfato de hidrógeno
SMILES CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(cc2)C(C)(C)c3ccc(OS(=O)(=O)O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Khasianine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H26O5S/c1-23(2,19-9-13-21(25)14-10-19)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(16-12-20)29-30(26,27)28/h5-16,25H,1-4H3,(H,26,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.15