Learn More
KH7, MedChemExpress
Descripción
KH7 is a soluble adenylyl cyclase (sAC)-specific inhibitor, with IC50s of 3-10 μM toward both recombinant purified human sACt protein and heterologously expressed sACt in cellular assays. KH7 is also a cAMP inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | KH7 |
| CAS | 330676-02-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H15BrN4O2S |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (596.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(SC1=NC2=CC=CC=C2N1)C(N/N=C/C3=CC(Br)=CC=C3O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 419.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.3 |
| Mostrar más |