Learn More
KH-CB19, MedChemExpress
Código de producto. 16438097
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438097 5 mg 5 miligramos
16431309 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438097 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12828
MedChemExpress KH-CB19 is a potent and highly specific inhibitor of the CDC2-like kinase isoforms 1 and 4 (CLK1/CLK4).
KH-CB19 is a potent and highly specific inhibitor of the CDC2-like kinase isoforms 1 and 4 (CLK1/CLK4).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KH-CB19
CAS 1354037-26-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13Cl2N3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (147.85 mM)
SMILES CCOC(C1=C(C2=C(C(Cl)=C(C=C2)Cl)N1C)/C(C#N)=C\N)=O.[(E)]
Peso molecular (g/mol) 338.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.19
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease