Learn More
Tocris Bioscience™ KH 7
Beskrivning
Selective soluble adenylyl cyclase (sAC) inhibitor (IC50 = 3 - 10 μM in vivo). Inert towards transmembrane adenylyl cyclase (tmAC) in vitro and in whole cells at concentrations up to 300 μM. Blocks synthesis of cAMP and displays an antiapoptotic effect at concentrations of 1 - 100 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | KH 7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.3 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 419.297 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?