Learn More
Tocris Bioscience™ KH 7
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18055802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18055802 10 mg 10 miligramos
18035912 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18055802 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3834/10
Selective soluble adenylyl cyclase inhibitor
Selective soluble adenylyl cyclase (sAC) inhibitor (IC50 = 3 - 10 μM in vivo). Inert towards transmembrane adenylyl cyclase (tmAC) in vitro and in whole cells at concentrations up to 300 μM. Blocks synthesis of cAMP and displays an antiapoptotic effect at concentrations of 1 - 100 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 330676-02-3
Fórmula molecular C17H15BrN4O2S
Specifikationer
Nombre del producto químico o material KH 7
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.3
Pureza >99%
Peso molecular 419.297
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.