Learn More
Lonza™ KGM™ Medio de crecimiento de queratinocitos SingleQuots™ Suplementos y factores de crecimiento
Código de producto. 11675490
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de célula:
Células de queratinocitos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de célula Tamaño de la unidad
11675490 Células de queratinocitos cada uno
1 options
Código de producto. 11675490 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor CC4131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    199.16€ / paquete de 1
    Ahorro 55.84€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Kit de suplementos y factores de crecimiento para uso con medio basal de queratinocitos.
  • Se vende por separado SingleQuot™ Kit para complementar el medio basal.
  • Parte del completo KGM™ Medio de crecimiento de células de queratinocitos BulletKit™ (número de catálogo CC-3111), que consta de medio basal y suplementos envasados juntos.
  • Incluye lo siguiente:
    • BPE bajo en proteínas - no específico
    • HEGF
    • Insulina humana recombinante al 0,5%
    • Solución de hidrocortisona
    • GA-1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de queratinocitos
Tipo de producto Suplementos y factores de crecimiento
Contenido y almacenamiento BPE bajo en proteínas - no específico, HEGF, insulina humana recombinante al 0,5 %, solución de hidrocortisona, GA-1000