Learn More
Lonza™ KGM™ Medio de crecimiento de queratinocitos de oro SingleQuots™ Suplementos y factores de crecimiento
Descripción
- El suplemento y el conjunto de factores de crecimiento se venden por separado del medio basal.
- Se puede utilizar con 1 botella de 192060 (medio basal).
- Diseñado para apoyar tanto el crecimiento clonal como la proliferación de queratinocitos de alta densidad.
- Favorece el crecimiento superior y la morfología de los queratinocitos.
- 1 x KBM™ Gold™ Medio basal (00192151), 500 mL
- 1 paquete de™ suplemento™ KGM™ Gold SingleQuots (00192152) que contiene:
1 vial con tapa natural de hidrocortisona de 0,50 ml
1 vial con tapa natural y transferrina de 0,50 ml
1 vial ámbar con epinefrina, 0,25 ml
1 vial con tapa roja con GA-1000, 0,50 ml
1 vial con tapa naranja y BPE, 2,00 ml
1 vial con tapa verde con hEGF, 0,50 ml
1 vial con tapa lila con insulina de 0,50 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivos de queratinocitos epidérmicos humanos normales NHEK de alta y baja densidad |
| Cantidad | Viales de 0,5 a 2,0 mL |