Learn More
Lonza™ KGM™ Medio de crecimiento de queratinocitos de oro BulletKit™
Código de producto. 10130685
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Botella de 500 ml, viales de 0,5 ml a 2,0 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Formato unitSize
10130685 Botella de 500 ml, viales de 0,5 ml a 2,0 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10130685 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor 192060
Una nueva formulación de medio sin suero, robusta y versátil, para cultivos de queratinocitos epidérmicos humanos NHEK-normales de alta y baja densidad.
  • Diseñado para apoyar tanto el crecimiento clonal como la proliferación de queratinocitos de alta densidad.
  • Favorece el crecimiento superior y la morfología de los queratinocitos.
  • Control de calidad que requiere que los queratinocitos pasen estrictos criterios morfológicos que especifican la presencia mínima de células agrandadas y vacuoladas, lo que permite Lonza queratinocitos que serán utilizados por el investigador para ≥ 15 duplicaciones de población.
  • 1 x KBMGold™ Medio basal (00192151), 500 mL
  • 1 paquete de™ suplemento™ KGM™ Gold SingleQuots (00192152) que contiene:
    1 vial con tapa natural de hidrocortisona de 0,50 ml
    1 vial con tapa natural y transferrina de 0,50 ml
    1 vial ámbar con epinefrina, 0,25 ml
    1 vial con tapa roja con GA-1000, 0,50 ml
    1 vial con tapa naranja y BPE, 2,00 ml
    1 vial con tapa verde con hEGF, 0,50 ml
    1 vial con tapa lila con insulina de 0,50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de queratinocitos
Formato Botella de 500 ml, viales de 0,5 ml a 2,0 ml
Contenido y almacenamiento KBM Medio basal de oro, KGM Oro SingleQuots Paquete de suplementos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • KGM Gold SingleQuots
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, Gentamicinsulfate