Learn More
Lonza™ KGM™ Medio basal de crecimiento de queratinocitos dorado
Código de producto. 11605090
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
11605090 500 mL cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11605090 Supplier Lonza™ Supplier No. 192151
This item is not returnable. View return policy
Medio basal de queratinocitos vendido por separado para cultivos de queratinocitos epidérmicos humanos normales NHEK de alta y baja densidad.
  • El medio basal de queratinocitos se vende por separado del kit de medios combinados.
  • Se puede utilizar con 1 kit de 192152 (medio de cultivo de células de queratinocitos SingleQuots ).
  • Diseñado para favorecer tanto el crecimiento clonal como la proliferación de queratinocitos de alta densidad.
  • Apoya el crecimiento superior y la morfología de los queratinocitos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de célula Células de queratinocitos
Cantidad 500 mL
Formato Frasco de 500 mL
Contenido y almacenamiento KBM Medio basal dorado