Learn More
KG-501, MedChemExpress
Código de producto. 16483818
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483818 10 mg 10 miligramos
16466547 5 mg 5 miligramos
16460197 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483818 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103299
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress KG-501 is a CREB inhibitor, with an IC50 of 6.89 μM.
KG-501 is a CREB inhibitor, with an IC50 of 6.89 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KG-501
CAS 18228-17-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13ClNO5P
Cantidad 10 mg
Sinónimo Naphthol AS-E phosphate
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (15.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C(OP(O)(O)=O)C=C2C=CC=CC2=C1)NC3=CC=C(Cl)C=C3
Peso molecular (g/mol) 377.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.72
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation