missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ KF1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15701282 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15701282 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15701282 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA563502

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: YFEKKRRRNN NNDEVNANNL EWLSSLWDWY TSYLFHPIAS FQNFPVESDW DEDPDLFLER LAFPDLWLHP LIPTDYIKNL PMWRFKCLGV QSE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 96%.

The protein encoded by this gene contains a RING-H2 finger, a motif known to be involved in protein-protein and protein-DNA interactions. This gene is highly expressed in normal cerebellum, but not in the cerebral cortex. The expression of the rat counterpart in the frontal cortex and hippocampus was shown to be induced by elctroconvulsive treatment (ECT) as well as chronic antidepressant treatment, suggesting that this gene may be a molecular target for ECT and antidepressants. [provided by RefSeq].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KF1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RNF103
N.º de referencia del gen O00237
Alias de gen Adrg34; E3 ubiquitin-protein ligase RNF103; hKF-1; KF1; KF-1; RING finger protein 103; RING-type E3 ubiquitin transferase RNF103; RNF103; Zfp103; Zfp-103; zinc finger protein 103; zinc finger protein 103 homolog; zinc finger protein expressed in cerebellum
Símbolos de los genes RNF103
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human KF1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95621).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7844
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.