Learn More
VACUUBRAND™ Brida pequeña de aluminio KF DN de 25 mm con boquilla para tubo
Código de producto. 10160891
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Para tubos con DI de 15 mm
Para tubos con DI de 19 mm
Para tubos con DI de 8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
10160891 Para tubos con DI de 15 mm cada uno
10100851 Para tubos con DI de 8 mm cada uno
10667804 Para tubos con DI de 19 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10160891 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20662519
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta brida con bombas Vacuubrand™.
  • Brida de aluminio con boquilla para tubo
  • KD FN de 25 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Para tubos con DI de 15 mm
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Tamaño KF DN 25 mm
Tipo Brida pequeña