Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
Código de producto. 18466738 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de placas
Bloque calefactor
Bloque calefactor de matriz
Cabezal Combi
Cabezal Combi para placas de 24 pocillos
Cabezal para 96 pocillos profundos
Cabezal para PCR de 96 pocillos
Lámpara UV (repuesto)
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
18466738 Bloque calefactor de matriz cada uno
16552442 Cabezal para PCR de 96 pocillos cada uno
16562442 Cabezal Combi cada uno
16572442 Cabezal para 96 pocillos profundos cada uno
16582442 Cabezal Combi para placas de 24 pocillos cada uno
16592432 Bloque calefactor cada uno
16502442 Bloque calefactor cada uno
16512442 Bloque calefactor cada uno
16522442 Bloque calefactor cada uno
16532442 Bloque calefactor cada uno
16542442 Bloque calefactor cada uno
16572452 Adaptador de placas cada uno
16582452 Adaptador de placas cada uno
16592452 Lámpara UV (repuesto) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 18466738 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 24075970
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
KingFisher Apex es el instrumento de preparación de muestras de sobremesa más fácil de usar y versátil del laboratorio para 24 y 96 muestras por ciclo. Extracción uniforme de alto rendimiento de ADN, ARN, proteínas y células con una amplia selección de protocolos de aplicación validados
KingFisher Apex es un sistema flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras que ofrece un procesamiento de partículas magnéticas automatizado y altamente versátil para la purificación de ADN/ARN, proteínas y células desde prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
  • Sistema de purificación de muestras de alto rendimiento y fácil de usar para automatizar la purificación de ADN/ARN, proteínas y células
  • Proporciona una purificación versátil y de alta velocidad con resultados reproducibles
  • Interfaz fácil de usar con pantalla táctil que permite al usuario controlar todos los detalles de la aplicación y el proceso de purificación
  • Software BindIx PC para una mayor comodidad
  • Amplia selección de protocolos validados para diferentes tipos de aplicaciones
  • Biblioteca en la nube para una rápida recuperación de los protocolos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bloque calefactor de matriz
Desechables Reusable
Para utilizar con (aplicación) DNA/RNA, protein and cell purification
Para utilizar con (equipo) KingFisher Apex
Cantidad Each