Descripción
Optimice el rendimiento utilizando los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex™, diseñados específicamente para su uso con estos instrumentos. Los instrumentos KingFisher Flex utilizan plásticos desechables fabricados con polipropileno. Los plásticos (peines de puntas y microplacas) son perfectos para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas. Diseño especial que facilita la recuperación excelente de gránulos magnéticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Peine de puntas para placas de 24 pocillos profundos y placa |
| Formato | Peine de 24 pocillos profundos |
| Capacidad | 24 muestras |
| Para utilizar con (equipo) | KingFisher Flex y Presto |
Periodo de garantía limitada: Sujeto a todos los requisitos y exclusiones de garantía establecidos en nuestros Términos y condiciones de venta, este producto cuenta con garantía a partir de la fecha en que enviamos el producto y durante noventa (90) días después. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en la página web asociada a esta declaración.