Learn More
Tocris Bioscience™ KF 38789
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18093802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18093802 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18093802 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2748/10
Selective inhibitor of P-selectin-mediated cell adhesion
Selective inhibitor of P-selectin-mediated cell adhesion (IC50 = 1.97 μM) that displays no effects on L-selectin- and E-selectin-mediated adhesion. Blocks P-selectin-mediated binding in vitro and leukocyte accumulation in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material KF 38789
CAS 257292-29-8
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C19H21NO5S
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.44
Pureza >97%
Peso molecular 375.439