Learn More
Miele Professional Juego de llaves A 838
Código de producto. 30130363 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
30130363 Acero inoxidable 1 unidad
1 options
Código de producto. 30130363 Proveedor Miele Professional N.º de proveedor 11054290
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Juego de llaves 838 para ajustar la altura de las cestas e instalar/quitar las boquillas de los inyectores.
  • Juego compuesto por llave Torx y llave fija
  • Adecuado para Miele cestas superiores y unidades móviles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de teclas hexagonales en forma de L
Material Acero inoxidable
Color Plata
Para utilizar con (aplicación) Ajuste de alturas de cestas y montaje/desmontaje de toberas inyectoras
Incluye Llave torx y llave abierta