Learn More
behr Labor-Technik™ Extractor Soxhlet KEX 250 F
Código de producto. 10719794
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10719794 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10719794 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00217732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2286.82€
    1188.05€ / paquete de 1
    Ahorro 1098.77€
    48% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Aparato de extracción de muestras individuales Kompakt completo para la extracción de Soxhlet. El sistema extractor Soxhlet de behr Labor-Technik™ KEX 250 F incluye una llave.
  • Con llave
  • Para extracción de grasa de 100 ml
  • Una posición de muestra
  • Aparato de extracción de muestras individuales Complete Kompakt:
    • Soporte
    • Manta calefactora
    • Mangueras
    • Instrumental de vidrio
      • Matraz de fondo redondo
      • Extractor
      • Condensador de reflujo Dimroth
  • Regulación de calefacción infinitamente variable.
  • El uso de extractores con llave de paso elimina la necesidad de destilación adicional después de la extracción
  • Condensadores con boquillas de tubos atornilladas
Especificaciones
Tipo de producto Extractor Soxhlet
Capacidad (métrico) 250 mL
Altura (métrico) 80 cm
Anchura (métrico) 23 cm
Peso (métrico) 7,5 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V CA
Vataje 450 W