Learn More
behr Labor-Technik™ Extractor Soxhlet KEX 100 F
Código de producto. 10195450
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10195450 30 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10195450 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00217706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1496.25€
    890.09€ / paquete de 1
    Ahorro 606.16€
    40% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de extracción compacto completo con rejilla básica, dispositivo de calentamiento, soporte, mangueras y cristalería (matraces de reacción, extractor, condensador Dimroth para extracción).
  • Equipo compacto
    • Tubo de elevación especialmente desarrollado para ciclos de extracción homogéneos
      • El uso de extractores con llave de paso se hace con la necesidad de destilaciones adicionales después de la extracción (redirección directa del disolvente al depósito)
Especificaciones
Tipo de producto Extractor Soxhlet
Capacidad (métrico) 30 mL
Altura (métrico) 71,5 cm
Anchura (métrico) 23 cm
Peso (métrico) 7,5 kg
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V CA
Vataje 450 W