Learn More
Ansell™ Manguitos amarillos de tela con ranura para el pulgar de Kevlar™
Código de producto. p-8005270 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
254 mm
356 mm
457 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12650962 457 mm paquete de 12
12640962 356 mm paquete de 12
12630962 254 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12650962 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 70118180
Forro de tejido automático 100 % fibra Kevlar™. Proporciona un equilibrio óptimo de comodidad y resistencia a los cortes. Agarre cómodo y seguro.
  • Fabricados con fibras cortas de para-aramida 100 % de Kevlar™ de alta tecnología
  • Excepcional resistencia al corte.
  • La fabricación 100 % Dupont Kevlar™ ofrece una resistencia al corte muy alta en relación con el peso.
  • La mayoría de los manguitos tienen ranuras para el pulgar para proteger la zona de la muñeca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Universal
Estructura Elástico
Tipo de producto Manga resistente a cortes
Material Fibras aramidas Dupont™ Kevlar™
Color Amarillo
Esterilidad No estéril
Desechables Reutilizables
Tipo de costura De una pieza
Estilo de manguito Funda
Certificaciones/conformidad CE 0493, Categoría III
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 457 mm